Stampa…
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17238.03 L17238.06
L17238.03EA 71.7 EUR
L17238.03 L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 216393-56-5 Molecular Formula: C12H20OSSi Formula Weight: 240.44 Refractive Index: 1.5210
Formula: C₁₂H₂₀OSSi
Peso molecolare: 240,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318115
CAS Number: 216393-56-5