Stampa…
3-Ethynylthiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0892-5G E0892-1G
TCIAE0892-5GEA 166 EUR
TCIAE0892-5G TCIAE0892-1G
3-Ethynylthiophene ≥97.0% (by GC)
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Punto di ebollizione: 50°C
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039973
CAS Number: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2663a3b3c0fa1c8c226470f148782a4b6856df&vid=fa2663a3b3c0fa1c8c226470f148782a4b6856df&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %