Stampa…
3-Ethynylthiophene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 32.3 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Punto di ebollizione: 152…153 °C
Densità: 1,098
Flash Pt: 46 °C (115 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039973
CAS Number: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III