Stampa…
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 22.3 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃NSi
Peso molecolare: 175,31 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 0,922
Flash Pt: 94 °C (201 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863744
CAS Number: 80673-00-3