Stampa…
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
L11251.03 L11251.06
L11251.03EA 42 EUR
L11251.03 L11251.06
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 86521-05-3 Molecular Formula: C10H13NSi Formula Weight: 175.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 40-43° Boiling Point: 85-86°/1mm Beilstein Reference: 4176916 MDL No.: MFCD00066349
Formula: C₁₀H₁₃NSi
Peso molecolare: 175,31 g/mol
Punto di ebollizione: 85…86 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
MDL Number: MFCD00066349
CAS Number: 86521-05-3