Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 262 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752622
CAS Number: 274-56-6