Okadaic acid sodium salt ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
Formula:
C₄₄H₆₇NaO₁₃ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00210208 CAS Number: 209266-80-8 UN: 3462 ADR: 6.1,I |