Stampa…
Okadaic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 438 EUR
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Formula: C₄₄H₆₈O₁₃
Peso molecolare: 805,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083455
CAS Number: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6819