Stampa…
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2282-1G C2282-5G
TCIAC2282-1GEA 27 EUR
TCIAC2282-1G TCIAC2282-5G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formula: C₆H₈ClNO
Peso molecolare: 145,59 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003154
CAS Number: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&vid=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %