Stampa…
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
369680010 369680050
ACRO369680010EA 70.8 EUR
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03703393
CAS Number: 15656-28-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %