Stampa…
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 42.8 EUR
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
Peso molecolare: 226,08 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864804
CAS Number: 1000018-06-3