Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5518-52-5
Molecular Formula: C12H9O3P
Formula Weight: 232.18
Melting Point: 59-64°
Boiling Point: 136°/4mm
MDL No.: MFCD00151857
Formula:
C₁₂H₉O₃P Punto di ebollizione: 136 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 59…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151857 CAS Number: 5518-52-5 |