Stampa…
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
294800010 294800050
ACRO294800010EA 83.8 EUR
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formula: C₁₂H₉O₃P
Punto di ebollizione: 136 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151857
CAS Number: 5518-52-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %