Stampa…
2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21432.03 B21432.06
B21432.03EA 25.5 EUR
B21432.03 B21432.06
2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
2,3,6-Trimethylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 17635-21-1 Molecular Formula: C11H12N2 Formula Weight: 172.23 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD00047593
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047593
CAS Number: 17635-21-1
EINECS: 241-618-2