Stampa…
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentylenetetrazole
L16185.06 L16185.14
L16185.06EA 26.4 EUR
L16185.06 L16185.14
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 54-95-5 Molecular Formula: C6H10N4 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 194°/12mm Merck Reference: 14,7141 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005939
Formula: C₆H₁₀N₄
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005939
CAS Number: 54-95-5
EINECS: 200-219-3
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7141