2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 215°C Flash Pt: 91°C |
MDL Number:
MFCD00005773 CAS Number: 5676-58-4 EINECS: 227-136-5 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |