Stampa…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H26071.03 H26071.06
H26071.03EA 111 EUR
H26071.03 H26071.06
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% Molecular Formula: C11H21BO4 Formula Weight: 228.10 Boiling Point: 100°/1.5mm MDL No.: MFCD03788722
Formula: C₁₁H₂₁BO₄
Peso molecolare: 228,10 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1,5 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788722
CAS Number: 1073354-07-0