2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
9-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl)-9H-carbazole
Purity: 98%
CAS No.: 608534-41-4
Molecular Formula: C20H24BNO2
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 111-113°
MDL No.: MFCD03788738
Formula:
C₂₀H₂₄BNO₂ Punto di fusione: 111…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788738 CAS Number: 608534-41-4 |