1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₂N₄ Densità: 0,798 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005247 CAS Number: 288-94-8 EINECS: 206-023-4 UN: 1648 ADR: 3,II Merck Index: 14,2786 |