1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 85-42-7
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 275°(527°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 158°/17mm
Beilstein Reference: 83213
MDL No.: MFCD00064863
Formula:
C₈H₁₀O₃ Peso molecolare: 154,17 g/mol Punto di ebollizione: 158 °C (17 mmHg) Punto di fusione: 32…34 °C Flash Pt: 275 °C (527 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064863 CAS Number: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |