Stampa…
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 56.3 EUR
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01833013
CAS Number: 353258-31-8