Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 56.3 EUR
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Peso molecolare: 222,05 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659617
CAS Number: 885950-21-0