4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 352530-24-6
Molecular Formula: C8H11BO4S
Formula Weight: 214.05
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02093076
Formula:
C₈H₁₁BO₄S Punto di fusione: 135…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093076 CAS Number: 352530-24-6 |