3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 373384-18-0
Molecular Formula: C7H9BO4S
Formula Weight: 200.02
Melting Point: 102-110°
MDL No.: MFCD03092935
Formula:
C₇H₉BO₄S Punto di fusione: 102…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03092935 CAS Number: 373384-18-0 |