Stampa…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
A15980.09EA 57 EUR
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 15788-16-6 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5686
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011555
CAS Number: 15788-16-6