Stampa…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
A11730.06 A11730.14
A11730.06EA 87 EUR
A11730.06 A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 54454-10-3 Molecular Formula: C5H7ClN2 Formula Weight: 130.58 Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 153-155° MDL No.: MFCD00051650
Formula: C₅H₇ClN₂
Peso molecolare: 130,58 g/mol
Punto di ebollizione: 153…155 °C
Densità: 1,137
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051650
CAS Number: 54454-10-3