Stampa…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarbocylic acid, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
L14422.03 L14422.06 L14422.14
L14422.03EA 27.1 EUR
L14422.03 L14422.06 L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 74163-81-8 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 4842199
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,20 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144533
CAS Number: 74163-81-8