Stampa…
Di-tert-butyl pyrocarbonate ∼30% in THF
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 45 EUR
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Di-tert-butyl pyrocarbonate ∼30% in THF
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Peso molecolare: 218.25 g/mol
Punto di ebollizione: 235
Flash Pt: 37
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008805
CAS Number: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%