Di-tert-butyl pyrocarbonate ~30% 1,4-dioxane
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
Formula:
C₁₀H₁₈O₅ Peso molecolare: 218.25 g/mol Punto di ebollizione: 235 Flash Pt: 37 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008805 CAS Number: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 1992 ADR: 3 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Morpholine Method) | 29.0 to 33.0 w/w% |