4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B3745-5G
B3745-25G
TCIAB3745-5GEA
46
EUR
TCIAB3745-5G
TCIAB3745-25G
4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₃BrN₂ Punto di ebollizione: 260°C |
MDL Number:
MFCD00075602 CAS Number: 2075-45-8 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |