2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 7113-10-2
Molecular Formula: C10H7NO2S
Formula Weight: 205.23
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00141954
Formula:
C₁₀H₇NO₂S Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00141954 CAS Number: 7113-10-2 |