Ethyl vanillate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 617-05-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 293°
MDL No.: MFCD00017269
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 293 °C Punto di fusione: 42…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017269 CAS Number: 617-05-0 EINECS: 210-503-9 |