(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6966-45-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 93-96°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631927
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂S Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631927 CAS Number: 6966-45-6 ADR: 8,II |