Stampa…
VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
11656713.EA 36.2 EUR
11656713.
VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Coloranti Reagenti per microscopia e colorazione
Alcol, Formalina e Acido Acetico, fissativo pronto all'uso per campioni di tessuto. I contenitori possono essere utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto.
Each 20 ml pot contains 5 ml. Each 60 ml pot contains 20 ml. Each 150 ml pot contains 60 ml.