Stampa…
Cloruro di idrogeno ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
H1277-25ML H1277-500ML
TCIAH1277-25MLEA 19 EUR
TCIAH1277-25ML TCIAH1277-500ML
Cloruro di idrogeno ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a1707ca0345823207ba4754ffd882a2defeeb1&vid=be2371d43f84ca6b083b1ec2b425dd5603f6bfa0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%