Stampa…
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie SUB Aqua Pro
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
SAP12 SAP18 SAP2 SAP26 SAP2S SAP34 SAP5 SAPD
462-0477EA 1260 EUR
462-0477 462-0478 462-0474 462-0479 462-0475 462-0480 462-0476 462-0481
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie SUB Aqua Pro
Bagni Bagni ad aqua senza agitazione
Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione di alta qualità con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 2 a 34 l e un bagno doppio da 5 e 12 l. I bagni doppi sono ideali quando sono necessarie due diverse temperature contemporaneamente, ma lo spazio è limitato. Tutte le unità sono dotate di vasche in acciaio inossidabile e involucri in acciaio verniciato di lunga durata, offrono tempi di riscaldamento brevi, eccellente controllo della temperatura, comandi intuitivi e display nitido e luminoso. Tutti i bagni impiegano una tecnologia a tappeto riscaldante che offre uno spazio operativo ottimizzato, senza elementi riscaldanti all'interno della vasca, per una pulizia semplificata. I modelli con capacità uguale o superiore a 12 l sono caratterizzati da un comodo rubinetto di scarico nella parte anteriore del bagno. La gamma è ideale per utilizzi in ambito di insegnamento e ricerca in università, applicazioni in ambito farmacologico, biotecnologico, della salute e industriale.
  • Eccellente controllo della temperatura, stabilità di ±0,2 °C, range di temperatura da ambiente +5 a 99 °C
  • Tecnologia Set and Forget™ per riscaldamento rapido e massima precisione della temperatura
  • Allarme di sovratemperatura, allarmi del bagno e interruzione del riscaldamento tutti regolabili a temperature definite dall'utente per proteggere i campioni
  • I bagni sono caratterizzati da una protezione avanzata da avvii e cicli a secco, onde evitare danni in caso di accensioni accidentali senza acqua o di funzionamenti a vasca vuota. Riempimento e riavvio semplici
  • Calibrazione a 2 punti definita dall'utente per garantire la massima precisione per configurazioni di test rigorosi
  • Display a LED con risoluzione di 0,1 °C, blocco del pannello anteriore per evitare la modifica involontaria delle impostazioni correnti
  • Tre preimpostazioni programmabili della temperatura, timer per conto alla rovescia da 1 a 999 minuti con segnale acustico per controllare in modo accurato il tempo di reazione
Informazioni per l'ordine: forniti con coperchio in policarbonato trasparente e vassoio di base forato per posizionare direttamente qualsiasi contenitore all'interno del bagno. Spine UK ed EU incluse.
Attenzione: *RT = Temperatura ambiente
** Richiesto per collocare i palloni a fondo piatto direttamente sul fondo della vasca e per una migliore convezione nel bagno.