Stampa…
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie JB Nova
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
JBN12 JBN18 JBN26 JBN5
462-8558EA 1030 EUR
462-8558 462-8559 462-1022 462-8557
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie JB Nova
Bagni Bagni ad aqua senza agitazione
Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 26 L. Tutte le unità sono dotate di vasche in acciaio inossidabile e involucri in acciaio verniciato di lunga durata, offrono tempi di riscaldamento brevi, buon controllo della temperatura, blocco del pannello frontale, comandi intuitivi e display nitido e luminoso. Tutti i bagni impiegano una tecnologia a tappeto riscaldante che offre uno spazio operativo ottimizzato, senza elementi riscaldanti all'interno della vasca, per una pulizia semplificata. I modelli di capacità a partire da 12 l sono caratterizzati da un comodo rubinetto di scarico nella parte anteriore del bagno. La gamma è ideale per utilizzi in ambito didattico, oltre che in applicazioni industriali quali analisi di prodotti e materiali.
  • Stabilità della temperatura ±0,5 °C, range di temperatura da ambiente 5 a 95 °C
  • Tecnologia Set and Forget™ per riscaldamento rapido e massima precisione della temperatura
  • I bagni sono dotati di allarmi acustici e visivi ben riconoscibili e protezione avanzata da avvii e cicli a secco, onde evitare danni in caso di accensioni accidentali senza acqua o di funzionamenti a vasca vuota. Riempimento e riavvio semplici
  • Calibrazione a un punto definita dall'utente per la massima precisione alle temperature utilizzate più spesso
  • Display a LED con risoluzione di 0,5 °C
  • Blocco del pannello anteriore per evitare la modifica involontaria delle impostazioni correnti
*RT = Ambient
Informazioni per l'ordine: forniti con coperchio in policarbonato trasparente e vassoio di base forato per posizionare direttamente qualsiasi contenitore all'interno del bagno. Spine UK ed EU incluse.