Stampa…
Armadio per bombole di gas, tipo 90, G-Ultimate
Fornitore: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 6710 EUR
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Armadio per bombole di gas, tipo 90, G-Ultimate
Arredi Armadietti per la conservazione
Armadi di sicurezza antincendio tipo 90 per la conservazione sicura di bombole di gas in edifici secondo la norma DIN EN 14470-2.
  • Installazione facile di apparecchiature e tubazioni - Elevata altezza interna (1858 mm)
  • Possibilità di accesso dalla parte superiore dell'armadio
  • Nessun uso non autorizzato - ante bloccabili con serratura a cilindro (per sistemi di bloccaggio)
  • Angolo di apertura anta max. 180°
  • Installazione semplice - Ausili di regolazione per la compensazione in caso di pavimenti irregolari
  • Messa in funzione rapida - condotti di aerazione integrati pronti per il collegamento a un sistema di scarico; ventilazione completa e uniforme all'interno dell'armadio dal basso verso l'alto
L'isolamento antincendio comprende anche una guarnizione intumescente. Involucro in lamiera rivestito in plastica color RAL 7035 (grigio chiaro). Armadio di sicurezza per bombole di gas, resistenza al fuoco di massimo 90 minuti, installabili in aree di lavoro. L'armadio è collegato al sistema di ventilazione mediante un'uscita di scarico standard da 75 mm. L'altezza interna è di 1858 mm, consentendo il montaggio agevole e comodo del condotto di scarico e dei raccordi. Una rampa di accesso retraibile consente di maneggiare i materiali in modo comodo e sicuro.
Conform to laboratory reglementation EN-14727 CE. GS and TüV approved. Made in Germany.
Certificazioni: Resistenza al fuoco 90 minuti
Test di resistenza al fuoco (test sul tipo)
Con omologazione GS e conformità CE
Etichettatura in conformità alla norma EN 14470-2
Informazioni per l'ordine: Cabinets are also available in RAL 1004, body warning yellow/doors warning yellow at no extra costs. Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered separately. Please check Avantor.com or contact Avantor for further information.
Informazioni per l'ordine: prezzi di consegna disponibili su richiesta. Le bombole di gas e le valvole non sono in dotazione.