Stampa…
Puntali con barriera, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2069-HR 2139-HR 2149E-HR 2149P-HR 2179-HR 2069-RT 2070-HR 2070-RT 2139-RT 2149P-RT 2179-RT
732-1145EA 162 EUR
732-1145 732-1139 732-1141 732-1142 732-1146 732-2392 732-2395 732-2396 732-2402 732-2404 732-2408
Puntali con barriera, ART™
Puntali per pipette
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione. La barriera autosigillante fornisce una protezione al 100% contro la contaminazione da aerosol e liquidi.
  • Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, contaminazione microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Il coperchio per rack può essere facilmente riallineato, passando da un sollevamento tradizionale a un rack incernierato per poter accedere ai puntali utilizzando una sola mano
  • La chiusura anteriore chiude e blocca, garantendo la conservazione in sicurezza
  • Sistema di ricarica impilabile a ingombro ridotto, ecologico, tracciabile e facile da usare
Confezione: sono disponibili puntali in rack o in vassoi per ricarica dei rack. I puntali di ricarica richiedono un rack vuoto.