Stampa…
Puntali per pipette, bassa ritenzione, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3520-05 3550-05 3101-05-HR 3101-05-RT 3102-05-HR 3102-05-RT 3501-05-HR 3501-05-RT 3502-05-HR 3502-05-RT 3521-05-HR 3521-05-RT 3522-05-HR 3522-05-RT 3551-05-HR 3551-05-RT 3552-05-HR 3552-05-RT 3771-05-HR 3771-05-RT 3772-05-HR 3772-05-RT
732-0324EA 22.2 EUR
732-0324 732-0466 613-2446 613-2447 613-2450 613-2451 613-2458 613-2459 613-2462 613-2463 613-2470 613-2471 613-2474 613-2475 613-2489 613-2490 613-2493 613-2494 613-2497 613-2498 613-2776 613-2777
Puntali per pipette, bassa ritenzione, ART™
Puntali per pipette
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione. Grazie alla tecnologia avanzata a bassa ritenzione, la superficie interna idrofoba di questi puntali riduce in misura significativa la perdita del campione dovuta all'adesione, assicurando il massimo recupero.
  • Puntali sterili: Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, carica microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Il coperchio per rack può essere facilmente riallineato, passando da un sollevamento tradizionale a un rack incernierato per poter accedere ai puntali utilizzando una sola mano
  • La chiusura anteriore chiude e blocca, garantendo la conservazione in sicurezza
  • Sistema di ricarica impilabile a ingombro ridotto, ecologico, tracciabile e facile da usare
Confezione: sono disponibili puntali in rack o in vassoi per ricarica dei rack. I puntali di ricarica richiedono un rack vuoto.