Stampa…
Puntali per pipette, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3550 3520 3500 3552-RT 3502-HR 3101-HR 3101-RT 3102-HR 3102-RT 3501-HR 3501-RT 3502-RT 3521-HR 3521-RT 3522-HR 3522-RT 3551-HR 3551-RT 3552-HR 3771-HR 3771-RT 3772-HR 3772-RT
612-9748EA 41 EUR
612-9748 612-9749 612-9751 613-2496 613-2464 613-2448 613-2449 613-2452 613-2453 613-2460 613-2461 613-2465 613-2472 613-2473 613-2476 613-2477 613-2491 613-2492 613-2495 613-2499 613-2774 613-2779 613-2780
Puntali per pipette, ART™
Puntali per pipette
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione.
  • Puntali sterili: Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, carica microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Il coperchio per rack può essere facilmente riallineato, passando da un sollevamento tradizionale a un rack incernierato per poter accedere ai puntali utilizzando una sola mano
  • La chiusura anteriore chiude e blocca, garantendo la conservazione in sicurezza
  • Sistema di ricarica impilabile a ingombro ridotto, ecologico, tracciabile e facile da usare
Confezione: sono disponibili puntali in rack o in vassoi per ricarica dei rack. I puntali di ricarica richiedono un rack vuoto.