Stampa…
Armadi di sicurezza, tipo 90, S-CLASSIC-90
Fornitore: asecos
30115001 30115002 30116001 30116002 30238001 30238002 30239001 30239002 30240001 30121001 30121002 30122001 30122002 30204001 30204002 30205001 30205002 30227001 30227002 30228001 30228002 30229001 30229002 30230001 30230002 30240002 30241001 30241002 32533005 32532005
135-1759EA 4450 EUR
135-1759 135-1760 135-2564 135-2565 135-2576 135-2577 135-2578 135-2579 135-2580 135-2067 135-2068 135-2566 135-2567 135-1761 135-1762 135-2568 135-2569 135-1697 135-1695 135-2570 135-2571 135-2572 135-2573 135-2574 135-2575 135-2581 135-2582 135-2583 135-2586 135-2585
Armadi di sicurezza, tipo 90, S-CLASSIC-90
Arredi Armadietti per la conservazione
Armadi di sicurezza antincendio classificati di tipo 90 (resistenza al fuoco fino a 90 minuti).
  • Struttura robusta e di lunga durata - Elementi di sicurezza montati esternamente al vano per una maggiore protezione contro la corrosione; facile da pulire
  • Maneggevolezza – Possibilità di aprire le ante con il minimo sforzo
  • Facile da usare e sicuro – Sistema di arresto apertura anta (opzionale), per la rimozione o la conservazione comoda e sicura dei contenitori
  • Nessun uso non autorizzato – Ante bloccabili con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in sistemi di bloccaggio)
  • Allineamento semplice – Ausili di regolazione per la compensazione in caso di pavimenti irregolari
  • Messa in funzione rapida – Condotti aria integrati pronti per il collegamento (NW 75 mm) a un sistema di scarico
Corpo esterno in lamiera con finitura di vernice strutturata di alta qualità, interni con superficie resistente agli agenti chimici.
Certificazioni: Test al fuoco a norma EN 14470-1 per definire il tipo
Resistenza al fuoco di 90 minuti
Omologazione GS, conformità CE
Conformità EN 14727 (arredi da laboratorio)
Prodotto in Germania
Informazioni per l'ordine: altri colori disponibili a richiesta. Forniti senza kit di accessori interni. I kit di accessori interni devono essere ordinati in aggiunta. Visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: prezzi sulla consegna disponibili su richiesta.