Stampa…
Puntali per pipette, puntali ClickSure™
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
235537 235539 235543 235545
613-2930EA 258 EUR
613-2930 613-2932 613-2933 613-2935
Puntali per pipette, puntali ClickSure™
Puntali per pipette
I puntali sono validati per ottimizzare le prestazioni del sistema Microlab 300 e offrono un'eccellente accuratezza e precisione. Quando i puntali vengono montati sulla sonda, l'O-ring su quest'ultima viene compresso nella scanalatura del puntale. Questo design richiede una forza di inserimento minima per caricare correttamente un puntale, garantendo maggiore ergonomicità all'utente e consentendo l'uso prolungato con uno sforzo minimo.
  • Confezione e puntali sono riciclabili per laboratori attenti all'impatto sull'ambiente
  • Minore forza necessaria per caricare ed espellere un puntale