Stampa…
Piastre filtranti da 96 pozzetti, per purificazione delle proteine, AcroPrep™ Advance
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 206 EUR
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Piastre filtranti da 96 pozzetti, per purificazione delle proteine, AcroPrep™ Advance
Micropiastre Piastre filtranti
La gamma di piastre filtranti AcroPrep™ Advance offre diversi tipi di membrane e dimensioni dei pori per fornire le migliori prestazioni possibili in varie applicazioni di preparazione dei campioni e di screening a resa elevata. Le piastre filtranti AcroPrep™ Advance sono ideali per concentrazione, purificazione e desalinazione di proteine e peptidi, applicazioni con sfere e in cromatografia su resine, frazionamento grossolano e chiarificazione di lisati, filtrazione generica.
  • La membrana Supor® offre un supporto ottimale per il trattenimento delle resine cromatografiche, consentendo al contempo un flusso uniforme dei tamponi. La membrana Mustang® resiste a portate elevate per accelerare la purificazione delle biomolecole
  • La geometria del pozzetto offre una velocità di filtrazione più rapida e uniforme attraverso la piastra con volume morto ridotto
  • La geometria dell'uscita di drenaggio riduce al minimo la perdita e la fuoriuscita di campioni nelle fasi di incubazione
  • Bassa capacità legante non specifica: proprietà intrinseche delle piastre per prevenire il legame delle molecole bersaglio alla piastra
Piastre filtranti AcroPrep™ Advance da 96 pozzetti per purificazione delle proteine: Tra le applicazioni sono compresi la purificazione delle proteine a resa elevata, lo screening di resine cromatografiche, lo screening delle condizioni cromatografiche, il frazionamento delle proteine e la purificazione di anticorpi.