Stampa…
VWR® Mr. Lab, Sedie, sgabelli
Fornitore: VWR Collection
132-0421EA 639 EUR
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Sedie, sgabelli
Sedie
Tutte le sedie e gli sgabelli sono disponibili con una base a stella che è realizzata in alluminio pressofuso.
  • Regolazione dell'altezza del sedile con pistone a gas
  • Altezza e inclinazione dello schienale regolabili
  • Rivestimento isolante con tecnologia in espanso speciale, copertura in pelle artificiale, adatta per lavaggi e disinfezione
  • Materiali adatti per usi in camere bianche
  • Superfici lisce e isolanti
  • Meccanismi integrati
  • Misure per scarica elettrostatica
Glides: The glides are wear-proof plastic, and have a large surface area, offering a highMore Product Information