Stampa…
VWR® Mr. Lab, Sedie da laboratorio
Fornitore: VWR Collection
132-0419EA 466 EUR
132-0419 132-0420 132-0502
VWR® Mr. Lab, Sedie da laboratorio
Sedie
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Altezza e inclinazione dello schienale regolabili
  • Seduta regolabile in altezza con pistone a gas
  • Rivestimento in pelle artificiale, lavabile e resistente ai sanificanti
Piedini: i piedini, grandi e in plastica impermeabile, offrono un elevato livello di stabilità.
Rotelle: rotelle doppie con freni sensibili al carico, adatte al pavimento. Tutte le sedie sono fornite di serie di rotelle morbide adatte ai pavimenti duri. Su richiesta è possibile ordinare rotelle dure per pavimentiMore Product Information