Stampa…
Armadi di sicurezza, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Fornitore: asecos
30001040 30001041 30001046 30001047 30001048 30001049 30001050 30041040 30041041 30041046 30041047 30041048 30041049 30041050 30072040 30072041 30072046 30072047 30072048 30072049 30072050 30073040 30073041 30073046 30073047 30073048 30073049 30073050 37586040 3000104033640 37587040
135-2181EA 5030 EUR
135-2181 135-1742 135-2182 135-2183 135-2184 135-2185 135-2186 135-1749 135-2270 135-2366 135-2367 135-2368 135-2369 135-2370 135-2242 135-1753 135-2388 135-2389 135-2390 135-2391 135-2392 135-2393 135-2394 135-2395 135-2396 135-2397 135-2398 135-2399 MSGA37586040 MSGA3000104033640 MSGA37587040
Armadi di sicurezza, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Arredi Armadietti per la conservazione
Armadi di sicurezza antincendio classificati tipo 90 (ignifughi fino a 90 minuti), sicuri, duraturi, robusti e convenienti, con base di trasporto e design bicolore.
  • Struttura robusta e di lunga durata: anta a tripla cerniera, elementi di sicurezza montati esternamente al vano per una maggiore protezione contro la corrosione, superficie antigraffio e resistente agli urti, facile da pulire
  • Maneggevolezza e comodità - le ante si fermano in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio
  • Nessun uso non autorizzato - ante bloccabili con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in un sistema di bloccaggio) e spia di stato bloccaggio (rosso/verde)
  • Trasporto facile - Base di trasporto integrata con copertura base opzionale amovibile
  • Allineamento semplice - Ausili di regolazione per la compensazione in caso di pavimenti irregolari
  • Messa in funzione rapida - uscita di scarico integrata pronta per il collegamento (NW 75 mm) a un sistema di scarico
Look bicolore con possibilità di scelta tra sette colori per lo sportello senza costi aggiuntivi, per la massima personalizzazione e un aspetto moderno.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificazioni: Forno collaudato per tipo secondo la norma EN 14470-1
Resistenza al fuoco di 90 minuti
Omologazione GS, conformità CE
Conformità EN 14727 (arredi da laboratorio)
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili sette colori di porta. Fornito senza pacchetti di equipaggiamenti interni. I pacchetti di equipaggiamenti interni devono essere ordinati separatamente. Il pacchetto di equipaggiamento interno accessorio MSGA34617 (135-2878) può essere ordinato solo per l'armadio di sicurezza MSGA37586040. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web o contattare l'ufficio Avantor locale.
Informazioni per l'ordine: prezzi sulla consegna disponibili su richiesta.