Stampa…
Stivaletti antinfortunistici, con lacci, Steelite™ WORK Constructo Nubuck,FW32
Fornitore: Portwest
FW32BKR40 FW32HOR44 FW32HOR43 FW32HOR42 FW32HOR41 FW32HOR40 FW32HOR39 FW32BKR47 FW32BKR46 FW32BKR45 FW32BKR44 FW32BKR43 FW32BKR41 FW32HOR47 FW32BKR39 FW32BKR42 FW32HOR45 FW32HOR46
PRTWFW32BKR40EA 89.8 EUR
PRTWFW32BKR40 114-7314 114-7313 114-7312 114-7311 114-7310 114-7309 PRTWFW32BKR47 PRTWFW32BKR46 PRTWFW32BKR45 PRTWFW32BKR44 PRTWFW32BKR43 PRTWFW32BKR41 114-7317 PRTWFW32BKR39 PRTWFW32BKR42 114-7315 114-7316
Stivaletti antinfortunistici, con lacci, Steelite™ WORK Constructo Nubuck,FW32
Scarpe e stivali
Stivaletto antinfortunistico in pelle nubuck pieno fiore resistente all'acqua e suola in gomma/phylon ad alta intensità resistente a olio e calore (300 °C).
  • Cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone
  • Puntale protettivo realizzato in acciaio inossidabile (200 J)
  • Soletta intermedia in acciaio antiforatura
Colore: Nero/Miele.
Colour: Black/honey
Certificazioni: EN ISO 20345:2011; S3, SRA.