Stampa…
Omogenizzatori da laboratorio, Stomacher® 3500
Fornitore: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 6400 EUR
432-3130 432-0058 432-0059
Omogenizzatori da laboratorio, Stomacher® 3500
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di campioni da laboratorio in modo veloce e affidabile. Le macchine Stomacher® funzionano grazie all'azione esercitata da due palette con moto alternato su un campione racchiuso in un sacchetto di plastica sterile.
  • Efficace miscelazione e omogeneizzazione di campioni da laboratorio
  • Il campione è racchiuso in modo sicuro all'interno di un sacchetto in plastica sterile, prevenendo contaminazioni crociate
  • Le macchine non devono essere pulite e sterilizzate negli spazi tra i campioni
  • Nessun aumento della temperatura
  • Volumi di campioni da 400 a 3500 ml
Le macchine Stomacher® 3500 sono progettate per miscelare grandi volumi. Esistono vari modelli per varie applicazioni.
Jumbo, versione standard
Versione Biowasher per il controllo delle acque, progettato per test Cryptosporidium e Giardia
Versione Bioreactor: con elemento riscaldante integrato, progettato espressamente per test di Trichinella
Stomacher® 3500 Jumbo: Lo Stomacher® Jumbo è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, dove le maggiori dimensioni dei campioni rispetto ai protocolli standard richiedono maggiori capacità, e nell'industria farmaceutica per la miscelazione di campioni in polvere.
Stomacher® 3500 Biowasher "Water": Lo Stomacher® Biowasher ha uno sportello più grande del modello Jumbo e consente di processare campioni più grandi che non possono essere compressi, ad es. filtri dell'acqua, camici da sala operatoria o indumenti chirurgici. Tutto il campione e la soluzione di lavaggio vengono conservati all'interno del sacchetto per ulteriori analisi.
Stomacher® 3500 Bioreactor 'Thermo': Lo Stomacher® Bioreactor è stato progettato per miscelare e riscaldare simultaneamente il campione. All'interno dello sportello c'è un pannello di riscaldamento controllato termostaticamente in grado di portare la temperatura all'interno del sacchetto dai valori ambientali fino a 50 °C per incrementi di 1 °C. Lo Stomacher® Bioreactor è utilizzato principalmente nei test per la Trichinella nel settore della produzione di maiali, ma è ampiamente utilizzato in altre applicazioni negli impianti sperimentali di fermentazione o in applicazioni che richiedono una digestione enzimatica/acida del materiale.
Informazioni per l'ordine: Unità fornita completa di due spine: EU e UK.