Stampa…
Tamponi SRK grandi
Fornitore: Copan
904C 905C
710-0474EA 49.5 EUR
710-0474 710-0475
Tamponi SRK grandi
Tamponi Tamponi con soluzioni di risciacquo
Kit SRK™ (Swab Rinse Kit) per l'esame microbiologico delle superfici.
  • La soluzione isotonica salina contiene sostanze per neutralizzare e rendere inattivi disinfettanti e agenti igienizzanti
  • La soluzione viene utilizzata per inumidire il tampone sterile prima del campionamento e per trasportare il tampone dopo la raccolta del campione
  • I tamponi non sono attaccati al tappo
Idonei per rilevamento microbico o analisi quantitative.
Confezione: Confezionati singolarmente in busta di plastica staccabile.